Learn More
Potassium 4-Carboxybenzenesulfonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium 4-Carboxybenzenesulfonate |
| CAS | 5399-63-3 |
| Formula molecolare | C7H5KO5S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Monopotassium 4-Sulfobenzoate, 4-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, p-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, Potassium 4-Sulfobenzoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | potassium;4-carboxybenzenesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 240.27 |
| Peso formulazione | 239.9495 |