Learn More
Potassium 4-Carboxybenzenesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30423831
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423831 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423831 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP53996010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium 4-Carboxybenzenesulfonate
CAS 5399-63-3
Formula molecolare C7H5KO5S
Quantità 10 g
Sinonimo Monopotassium 4-Sulfobenzoate, 4-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, p-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, Potassium 4-Sulfobenzoate
InChI Formula InChI=1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name potassium;4-carboxybenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 240.27
Peso formulazione 239.9495