Learn More
Potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15479365
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15479365
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51882.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1439402-07-9
Formula molecolare C9H9BF3KO2
Molecular Weight (g/mol) 256.07
Numero MDL MFCD09800743
InChI Key RRHVYQWNJHNUEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium 4-ethoxycarbonyl phenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroboranuide, amtb105, potassium 4-ethoxycarbonylphenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroborate
PubChem CID 46738073
IUPAC Name potassium;(4-ethoxycarbonylphenyl)-trifluoroboranuide
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate
Quantità 1 g
Peso formulazione 256.07
Percent Purity 95%