Learn More
Potassium, 98%, chunks, in mineral oil, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734551
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle in Tin Can
Plastic Drum
Plastic bottle
7440-09-7
K
39.10
MFCD00133776
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
5462222
CHEBI:26216
potassium
[K]
7440-09-7
K
39.10
MFCD00133776
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
5462222
CHEBI:26216
potassium
[K]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Potassium
Colore Gray
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare K
Quantità 10 g
Fieser 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269
Indice di Merck 15, 7725
Peso formulazione 39.1
Imballaggio Plastic Bottle in Tin Can
Forma Chunk
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium