Learn More
Potassium, 98%, chunks, in mineral oil
Codice prodotto. 10369233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle in Tin Can
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10369233 500 g Plastic Drum 500g
10216760 10 g Plastic Bottle in Tin Can 10g
10210903 50 g Plastic bottle 50g
10347021 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10369233 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223865000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9-7-7440
Formula molecolare K
Molecular Weight (g/mol) 39.10
Numero MDL MFCD00133776
InChI Key ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC Name potassium
SMILES [K]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium
Colore Gray
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic Drum
Intervallo percentuale saggio 98%
Forma Chunk
Formula lineare K
Fieser 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269
Indice di Merck 15, 7725
Peso formulazione 39.1
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium, cubes, stored in mineral oil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium