Learn More
Potassium Acetate, ≥99.0%, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15622340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15622340 100 g Flacone in polietilene 100g
15642340 500 g Flacone in polietilene 500g
15632340 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15622340 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 236497100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    48.42€ / 100g
    Risparmia 4.58€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
Numero MDL MFCD00012458
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Acetate
Punto di fusione 292°C
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.57g/cu.cm at 25°C
Formula lineare CH3COOK
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Informazioni di solubilità Soluble in water, 98.2g/L at 20°C
Peso formulazione 98.14g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS