Learn More
Potassium Acetate, ≥99%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11436601 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11436601 100 g
11456601 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11436601 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219484380
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Acetate
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Peso formulazione 98.14
Percent Purity ≥99%
Grado Molecular Biology