Learn More
Potassium Acetate, BAKER ANALYZED™ ACS Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Acetate |
| CAS | 127-08-2 |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 2.5 kg |
| Note sul grado di purezza | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Formula molecolare | C2H3KO2 |
| Sinonimo | potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 |
| InChI Key | SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC(=O)[O-].[K+] |
| IUPAC Name | potassium;acetate |
| Vedi altri risultati |