Learn More
Potassium Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10686072 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686072 2.5 kg Fusto in plastica 2.50kg
10599190 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10305910 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10686072 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/3761/62
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
Numero MDL 12458
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Punto di fusione 292°C
Colore White
pH 7.0 to 8.0
Forma fisica Solid
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Fusto in plastica
Peso formulazione 98.14g/mol