Learn More
Potassium Acetate, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11480542 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480542 1 kg -
11460542 100 g -
11470542 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480542 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219142591
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-03-2027
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Acetate
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 99.72%
Grado Reagente ACS