Learn More
Potassium Acetate, Granular, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 13519040 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
13519040 500 g Flacone in polietilene Pezzo
15578064 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13519040 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 291401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.05€
    206.91€ / pezzi 1
    Risparmia 107.14€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-05-2027
Chemical Identifiers
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifications
Materiale o nome chimico Potassium Acetate
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 100.0%
Grado USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.57kg