Learn More
Potassium Acetate (Molecular Biology), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11446601 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11446601 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11446601 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219484390
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Acetate (Molecular Biology)
CAS 127-08-2
Quantità 500 g
Formula molecolare C2H3KO2
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
IUPAC Name potassium;acetate
Molecular Weight (g/mol) 98.142
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029