Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate |
| Punto di fusione | 100.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Iodometry) |
| Indice di Merck | 15, 691 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 667.87 |
| Vedi altri risultati |