Learn More
Potassium Bicarbonate, 99.7-100.5%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11477832 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11477832 1 kg
11487832 5 kg
11467832 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11477832 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215255791
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-03-2027
Identificatori chimici
CAS 298-14-6
Formula molecolare CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
Numero MDL MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC Name potassium hydrogen carbonate
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Bicarbonate
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.7-100.5%
Peso formulazione 100.12
Grado Reagente ACS