Learn More
Potassium Bicarbonate, ≥99.95% Trace Metals Basis, Solstice
Codice prodotto. 15675510 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15675510 50 g Flacone in polietilene 50g
15665510 250 g Flacone in polietilene 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15675510 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 43158350G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.95% trace metals basis, 99.7-100.5% dry basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-14-6
Formula molecolare CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
Numero MDL MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC Name potassium;hydrogen carbonate
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bicarbonate
Punto di fusione 100°C to 120°C
Colore White
pH 8 to 8.6 (at 20°C)
Quantità 50 g
Formula lineare KHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Informazioni di solubilità In water 333g/L at 20°C
Peso formulazione 100.12g/mol
Percent Purity ≥99.95% (trace metals basis)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 2.17g/cm3 at 20°C