Learn More
Potassium Bicarbonate, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15642370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15642370 500 g 500g
15622370 100 g 100g
15632370 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15642370 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 237205500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, powder, crystals or granules, 99.7%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-14-6
Formula molecolare CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
Numero MDL MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC Name potassium;hydrogen carbonate
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Bicarbonate
Forma fisica Powder, Crystals and/or Granules
Quantità 500 g
Formula lineare KHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Peso formulazione 100.12g/mol
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS