Learn More
Potassium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, E501, 99.5-101.0% (acidimetric), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15641150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Paper / Poly Bag
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15641150 1 kg Flacone in polietilene 1kg
15661150 6 x 1 kg Flacone in polietilene pezzi 6
15651150 25 kg Paper / Poly Bag 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15641150 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 126021KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.42€
    40.07€ / 1kg
    Risparmia 3.35€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, E501, 99.5-101.0% (acidimetric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-14-6
Formula molecolare CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
Numero MDL MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC Name potassium;hydrogen carbonate
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Bicarbonate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare KHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 100.12g/mol
Percent Purity 99.5 to 101% (acidimetric)
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in polietilene