Learn More
Potassium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, E501, 99.5-101.0% (acidimetric), Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium bicarbonate |
| Nota nome | Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, E501, 99.5-101.0% (acidimetric) |
| CAS max % | 100.0000% |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 6 x 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5 to 101.0% |
| Formula lineare | KHCO3 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4535309 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Vedi altri risultati |