Learn More
Potassium Bicarbonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Bicarbonate |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 99.9563 |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?