Learn More
Potassium bisulfate, 99%, extra pure
Codice prodotto. 13277059 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13277059 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
13217069 500 g Glass bottle 500g
13297059 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13277059 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447610025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    194.00€ / 2.5kg
    Risparmia 6.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Potassium bisulfate, 99%, HKO4S, CAS Number-7646-93-7, potassium bisulfate, sulfuric acid, monopotassium salt, sal enixum, potassium hydrogensulphate, potassium bisulphate, acid potassium sulfate, potassium acid sulfate, potassium hydrogen sulfate, monopotassium sulfate, caswell no. 682c, 500g | CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-93-7
Formula molecolare HKO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.16
Numero MDL MFCD00011404
InChI Key CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bisulfate
Punto di fusione 214.0°C
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare KHSO4
Indice di Merck 15,7734
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
IUPAC Name potassium;hydrogen sulfate
Peso formulazione 136.16
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bisulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.