Spécification
| Materiale o nome chimico | Potassium bisulfate |
| Punto di fusione | 214.0°C |
| Quantità | 10 kg |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula lineare | KHSO4 |
| Indice di Merck | 15,7734 |
| Informazioni di solubilità | (10% in water) Clear colorless |
| IUPAC Name | potassium hydrogen sulfate |
| Peso formulazione | 136.16 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Potassium bisulfate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.