Learn More
Potassium bisulfate, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15623350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15623350 6 x 1 kg pezzi 6
15603350 500 g 500g
15693340 1 kg 1kg
15613350 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15623350 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 312606X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    522.17€ / pezzi 6
    Risparmia 47.83€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-93-7
Formula molecolare HKO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.16
Numero MDL MFCD00011404
InChI Key CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC Name potassium;hydrogen sulfate
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Materiale o nome chimico Potassium Bisulfate
Forma fisica Powder
Quantità 6 x 1 kg
Formula lineare KHSO4
Numero UN UN2509
Peso formulazione 136.17
Percent Purity ≥99%
Grado puriss. p.a.
Densità 2.32g/mL at 25°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.