Learn More
Potassium bisulfate, Puriss., 98-102%, Honeywell
Codice prodotto. 15671150 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 kg
Imballaggio:
Paper / Poly Bag
Dimensione della confezione:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15671150 25 kg Paper / Poly Bag 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15671150 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 1260525KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bisulfate
Nota nome Puriss., 98-102%
CAS 7646-93-7
Quantità 25 kg
Intervallo percentuale saggio 98 to 102%
Formula molecolare HKO4S
Numero MDL MFCD00011404
Numero UN UN2509
Sinonimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
InChI Key CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC Name potassium;hydrogen sulfate
Molecular Weight (g/mol) 136.16
PubChem CID 516920
Grado puriss.
Imballaggio Paper / Poly Bag