Learn More
Potassium bisulfate, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 16695793
Cambia vista
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16695793 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16695793 Fornitore Fluka N. del fornitore 3126025KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bisulfate
Punto di fusione 200°C
CAS 7646-93-7
Colore Colorless
CAS max % 1
Quantità 25 kg
Formula molecolare HKO4S
Formula lineare KHSO4
Numero MDL MFCD00011404
Sinonimo Potassium hydrogen sulfate
InChI Key CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC Name dipotassium sulfate
Molecular Weight (g/mol) 136.16
Grado ACS
Densità 2.36 g/cm3 (20°C)