Learn More
Potassium Bisulfate, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15692210 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15692210 500 g Flacone in polietilene 500g
15682210 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15692210 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 223476500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-93-7
Formula molecolare HKO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.16
Numero MDL MFCD00011404
InChI Key CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC Name potassium;hydrogen sulfate
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Bisulfate
Quantità 500 g
Formula lineare KHSO4
Numero UN UN2509
Peso formulazione 136.17g/mol
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.32g/mL at 25°C