Learn More
Potassium borohydride, 98+%
Codice prodotto. 10646592 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646592 100 g Glass bottle 100g
10311394 5 g Glass bottle 5g
10123880 500 g Glass bottle 500g
10647934 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10646592 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196551000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13762-51-1
Formula molecolare BH4K
Molecular Weight (g/mol) 53.94
Numero MDL MFCD00011396
InChI Key ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium borohydride
Punto di fusione 500.0°C
Nota nome 98%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare KBH4
Fieser 04,398; 06,476; 08,407
Indice di Merck 15, 7737
Informazioni di solubilità Solubility in water: 190g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water, partially soluble in ammonia, insoluble in ethers, hydrocarbons, isopropylamine,, benzene, hexane, dioxane, thf and acetonitrile, 7g/L methanol (20°C)
IUPAC Name potassium;boron(1-)
Peso formulazione 53.93
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium borohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium borohydride