Learn More
Potassium borohydride, 98+%
Codice prodotto. 10647934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647934 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
10311394 5 g Glass bottle 5g
10646592 100 g Glass bottle 100g
10123880 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10647934 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196550025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13762-51-1
Formula molecolare BH4K
Molecular Weight (g/mol) 53.94
Numero MDL MFCD00011396
InChI Key ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium borohydride
Punto di fusione 500.0°C
Nota nome 98%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare KBH4
Fieser 04,398; 06,476; 08,407
Indice di Merck 15, 7737
Informazioni di solubilità Solubility in water: 190g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water,partially soluble in ammonia,insoluble in ethers,hydrocarbons,isopropylamine,,benzene,hexane,dioxane,thf and acetonitrile,7g/L methanol (20°C)
IUPAC Name potassium boranuide
Peso formulazione 53.93
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Plastic drum