Learn More
Potassium Borohydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Borohydride |
| CAS | 13762-51-1 |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | KBH4 |
| Sinonimo | Potassium Tetrahydroborate |
| InChI Formula | InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [BH4-].[K+] |
| IUPAC Name | potassium;boranuide |
| Molecular Weight (g/mol) | 53.94 |
| Peso formulazione | 54.0043 |