Learn More
Bromuro di potassio
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11454799 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 l
Imballaggio:
Tamper evident
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11454799 1 l Tamper evident 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11454799 Fornitore Reagecon N. del fornitore 3004200
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.2.2) and prepared in an ISO 9001 facility. Potassium Bromate, 0.033M, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use volumetric solution with 5.511g/L KBrO3 in water. It is an oxidizing agent used as a laboratory reagent.
Potassium bromate is produced when bromine is passed through a hot solution of potassium hydroxide. This solution is prepared by mixing 5.5670g of potassium bromate primary standard with water and diluting it to 1L. This yields a 0.1M solution with about 5.511g/L KBrO3.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.2.2) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use product eliminates the time and labor of preparing precise volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromate
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 l
Odore Odorless
Imballaggio Tamper evident
Formula molecolare BrKO3
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC Name potassium;bromate
Molecular Weight (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Peso formulazione 167.00g/mol
Grado Eu. Ph. Chapter 4(4.2.2)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.5670g of potassium bromate primary standard solution, diluted to 1L with water
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 0.033M POTASSIUM BROMATE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate