Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium bromate |
| Punto di fusione | 350.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | White |
| pH | 5 to 9 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 250 g |
| Perdita all'essiccatura | 0.1% max. (105°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 3.27 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium bromate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Solido comburente Categoria 1
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromate