Learn More
Potassium bromate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10227310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10227310 1 kg Flacone in plastica 1kg
10043230 250 g Flacone in plastica 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10227310 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268390010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1-2-7758
Formula molecolare BrKO3
Molecular Weight (g/mol) 167.01
Numero MDL MFCD00011359
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC Name potassium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromate
Punto di fusione 350.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 5 to 9 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (Iodometry)
Formula lineare KBrO3
Fieser 11,431
Indice di Merck 15, 7738
Informazioni di solubilità Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
Peso formulazione 167.01
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.1% max. (105°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.27
Densità 3.2700g/mL