Learn More
Potassium bromate, 99%
Codice prodotto. 11403807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11403807 500 g 500g
11493797 100 g 100g
11413807 2500 g 2500g
3 options
Codice prodotto. 11403807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18258.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.00 g/mol
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
Solubility
Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Notes
Strong oxidizer. Incompatible with combustible materials, organics, reducing agents, aluminum and finely powdered metals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1-2-7758
Formula molecolare BrKO3
Molecular Weight (g/mol) 167.00
Numero MDL MFCD00011359
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC Name potassium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromate
Punto di fusione ∼370°C (decomposition)
Quantità 500 g
Numero UN UN1484
Indice di Merck 14,7617
Informazioni di solubilità Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Peso formulazione 167
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Densità 3.27
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Solido comburente Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium bromate