Learn More
Potassium bromate, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 0.1N, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11309309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 U
6 U
Dimensione della confezione:
1 unità
6 unità
Codice prodotto. Quantità unitSize
11309309 6 U 6 unità
11319309 1 U 1 unità
2 options
Codice prodotto. 11309309
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088592.LS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare BrKO3
Molecular Weight (g/mol) 167.00
Numero MDL MFCD00011359
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC Name potassium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromate Acculute Standard Volumetric Solution
Colore Colorless
Nota nome Final Concentration 0.1N
CAS 7758-01-2
Numero UN UN3139
Peso formulazione 167
Quantità 6 U
Forma fisica Liquid