Learn More
Potassium bromate, ACS, 99.8% min
Codice prodotto. 11389207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11389207 100 g 100g
11399207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11389207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040013.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.00 g/mol
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1-2-7758
Formula molecolare BrKO3
Molecular Weight (g/mol) 167.00
Numero MDL MFCD00011359
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC Name potassium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromate
Punto di fusione 370°C (decomposition)
Forma fisica Granules
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.8% min
Densità 3.27 g/mL
Informazioni di solubilità Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Peso formulazione 167
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Solido comburente Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromate