Learn More
Potassium bromate, ACS reagent
Codice prodotto. 12675037 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12675037 500 g Flacone in plastica 500g
12655037 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12675037 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446945000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    118.00€ / 500g
    Risparmia 4.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1-2-7758
Formula molecolare BrKO3
Molecular Weight (g/mol) 167.01
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC Name potassium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifications
Materiale o nome chimico Potassium bromate
Punto di fusione 350.0°C
Quantità 500 g
Formula lineare KBrO3
Indice di Merck 15,7738
Informazioni di solubilità Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
Peso formulazione 167.01
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.27
Densità 3.2700g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
Hazard Statement
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • REA17-CMR1-Uso ristretto agli utilizzatori professional.