Learn More
Potassium Bromate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 350°C |
| Colore | White |
| pH | 5 to 9 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Peso formulazione | 167.01g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium bromate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.