Learn More
Potassium bromate concentrate, For 1L standard solution, 1/60 M KBrO3 (0.1N), Solstice
Codice prodotto. 15605220
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15605220 6 x 1 Ea. pezzi 6
15695210 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15605220 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 380806X1EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
for 1L standard solution, 1/60 M KBrO3 (0.1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare BrKO3
Molecular Weight (g/mol) 167.00
Numero MDL MFCD00011359
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC Name potassium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromate concentrate
Nota nome For 1L standard solution, 1/60 M KBrO3 (0.1N)
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
CAS min. % ≥3.0000%, ≥95.0000%
CAS max % <5.0000%, ≤100.0000%
Forma fisica Liquid
Quantità 6 x 1 Ea.
Imballaggio Ampoule
Densità 1.024 g/cm3
Formula lineare KBrO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 167
Grado Not Available