Learn More
Potassium bromate concentrate, For 1L standard solution, 1/60 M KBrO3 (0.1N), Solstice
Codice prodotto. 15695210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15695210 1 Pc. Pezzo
15605220 6 x 1 Ea. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15695210 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 380801EA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
for 1L standard solution, 1/60 M KBrO3 (0.1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare BrKO3
Molecular Weight (g/mol) 167.00
Numero MDL MFCD00011359
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC Name potassium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromate concentrate
CAS 1-2-7758
Forma fisica Liquid
Quantità 1 Pc.
Formula lineare KBrO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 167g/mol
Grado Not Available
Imballaggio Ampoule
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromate concentrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate