Learn More
Potassium Bromate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11428762 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428762 250 g 250g
10715151 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11428762 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/3880/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1-2-7758
Formula molecolare BrKO3
Molecular Weight (g/mol) 167.00
Numero MDL 11359
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC Name potassium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifica
Punto di fusione 350°C
Colore White
pH 5 to 9
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 167.01g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico