Learn More
Potassium bromate/Potassium bromide, 0.1N Standardized Solution
Codice prodotto. 11353697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353697 1 L 1L
11363697 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035593.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
KBrO3/KBr
Potassium bromate/Potassium bromide is used as an analytical reagent for volumetric analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare KBrO3/KBr
Numero MDL MFCD00011359
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromate/Potassium bromide
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Solubilità Miscible with water
Tipo Analytical Volumetric Solution
Quantità 1 L
Grado Standard
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromate/Potassium bromide, 0.1N Standardized Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide, Potassium bromate