Learn More
Potassium Bromate solution 0.016mol/L, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12903574 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12903574 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12903574 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 253 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    120.26€ / 1000mL
    Risparmia 1.74€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Bromate
Imballaggio Bottle
CAS 1-2-7758
Formula molecolare BrKO3
Concentrazione 0.016 to 0.017 M
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC Name potassium;bromate
Molecular Weight (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
Quantità 1000 mL
ChEBI CHEBI:38211
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromate 0.1N (1/60M). Volumetric Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .