Learn More
Potassium Bromate solution, 0.0083M EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12920874 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12920874 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12920874 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 034 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifications
Materiale o nome chimico Potassium bromate solution
Imballaggio Bottle
CAS 1-2-7758
Formula molecolare BrKO3
Concentrazione 0.0083 M
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC Name potassium;bromate
Molecular Weight (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
Quantità 1000 mL
ChEBI CHEBI:38211
Grado Eu. Ph. Reference
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromate 0.0083M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004500
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 1B
Hazard Statement
  • H350-Può provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .