Learn More
Potassium Bromate Solution, Volumetric, 1/60 M KBrO3 (0.1N), Solstice
Codice prodotto. 15614140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15614140 1 L Flacone in polietilene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15614140 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 342681L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.00€
    76.35€ / 1L
    Risparmia 6.65€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 1/60 M KBrO3 (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromate solution
CAS 1-2-7758
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in polietilene
Formula molecolare BrKO3
Formula lineare KBrO3
Numero MDL MFCD00011359
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC Name potassium;bromate
Molecular Weight (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Peso formulazione 167g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromate solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate