Learn More
Potassium Bromate, TRC
Codice prodotto. 30411445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411445 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP6950255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Bromate
CAS 7758-01-2
Quantità 5 g
Formula molecolare Br O3 . K
Sinonimo Bromic acid','potassium salt (1:1), Bromic acid','potassium salt (8CI,9CI), Potassium bromate
InChI Formula InChI=1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [K+].[O-]Br(=O)=O
IUPAC Name potassium;bromate
Molecular Weight (g/mol) 167
Peso formulazione 165.8668