Learn More
Potassium Bromate, TRC
Codice prodotto. 30419441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419441 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419441 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP695025100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Bromate
CAS 7758-01-2
Quantità 100 mg
Formula molecolare Br O3 . K
Sinonimo Bromic acid','potassium salt (1:1), Bromic acid','potassium salt (8CI,9CI), Potassium bromate
InChI Formula InChI=1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [K+].[O-]Br(=O)=O
IUPAC Name potassium;bromate
Molecular Weight (g/mol) 167
Peso formulazione 165.8668