Learn More
Potassium bromide, 98%, extra pure
Codice prodotto. 10163830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10163830 1 kg Flacone in plastica 1kg
10722135 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10163830 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 196480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.15€
    52.70€ / 1kg
    Risparmia 3.45€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifications
Punti di ebollizione 1435.0°C
Materiale o nome chimico Potassium bromide
Punto di fusione 734.0°C
Nota nome Extra Pure
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 1 kg
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formula lineare KBr
Indice di Merck 15, 7739
Informazioni di solubilità Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
IUPAC Name potassium;bromide
Peso formulazione 119
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro