Learn More
Potassium bromide, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 11974201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11974201 50 g Flacone in plastica 50g
11964201 10 g Flacone in plastica 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11974201 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436950500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00€
    407.00€ / 50g
    Risparmia 27.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC Name potassium bromide
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1435.0°C
Materiale o nome chimico Potassium bromide
Punto di fusione 734.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 33% (K) Typical (Argentometry)
Formula lineare KBr
Indice di Merck 15,7739
Informazioni di solubilità Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
Peso formulazione 119
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium bromide