Specifica
| Punti di ebollizione | 1435°C |
| Materiale o nome chimico | Potassium bromide |
| Punto di fusione | 734°C |
| Colore | White |
| pH | 5.0 to 8.8 (5% soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Crystalline Solid, Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Pressione del vapore | <0.01mmHg at 20°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium bromide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide