Spécification
| Punti di ebollizione | 1435.0°C |
| Materiale o nome chimico | Potassium bromide |
| Punto di fusione | 734.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | White |
| pH | 5.0 to 8.8 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 500 g |
| Perdita all'essiccatura | 0.2% max. (130°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Potassium bromide