Learn More
Potassium bromide, 99+%, for spectroscopy, IR grade
Codice prodotto. 10003163 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10003163 500 g Flacone in plastica 500g
10318243 25 g Flacone in plastica 25g
10793201 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10003163 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206395000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    310.00€ / 500g
    Risparmia 21.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For IR spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-02-3
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1435.0°C
Materiale o nome chimico Potassium bromide
Punto di fusione 734.0°C
Nota nome 99+%
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Formula lineare KBr
Indice di Merck 15, 7739
Informazioni di solubilità Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C),1.42g/L ethanol (25°C),217g/L glycerol,4g/L alcohol
IUPAC Name potassium bromide
Peso formulazione 119
Percent Purity ≥99%
Grado Spectroscopy
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromide